Kieselgel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm til kromotografi
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
ACRO241660010EA
857
DKK
ACRO241660010
ACRO241660050
Kieselgel, Pore size: 40 Å 0.060-0.200 mm til kromotografi
Silica gel
Formel:
SiO₂ Molekylvægt: 60,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011232 CAS-nummer: 7631-86-9 REACH: 01-2119379499-16 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White Powder |
Particle size | 0.060 to 0.200 mm |
Particle size | ≤10 % (Undersize) |
Particle size | ≤10 % (Oversize) |
Specific surface area | ≥500 m²/g |
pH | 5.5 to 8.0 (5 % suspension in water) |
Residual water | 2 to 4 % (160°C) |