Platinum 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, til syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07339.0001EA
376
DKK
8.07339.0001
8.07339.9999
8.07339.0005
Platinum 10% on activated carbon hydrogenation catalyst, til syntese, Sigma-Aldrich®
Platinum
Formel:
Pt Molekylvægt: 195,08 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011179 CAS-nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 UN nummer: 3088 ADR: 4.2,III |
Specifikationer Testresultater
Solubility | (20 °C) insoluble |
Bulk Density | 250 kg/m3 |
pH | 2 - 10 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 600 °C |