4-Arsanilicsyre
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC10300250EA 727 DKK
EHERC10300250
4-Arsanilicsyre
4-Arsanilicsyre
Formel: C₆H₈AsNO₃
Molekylvægt: 217,06 g/mol
MDL Number: MFCD00007819
CAS-nummer: 98-50-0
EINECS: 202-674-3
UN nummer: 3465
ADR: 6.1,III