Magnesiumchlorid, vandfri ≥98%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26123DCEA 7420 DKK
26123DC
Magnesiumchlorid, vandfri ≥98%, TECHNICAL
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95,21 g/mol
Kogepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 715 °C
Massefylde: 2,32 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 98 %