Magnesiumchlorid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
Ampuled under argon
42850.14EA
4020
DKK
42850.14
42850.06
42850.22
Magnesiumchlorid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Magnesium chloride
Formel:
MgCl₂ Molekylvægt: 95,21 g/mol Kogepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 714 °C Massefylde: 2,32 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS-nummer: 7786-30-3 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 13,05684 |