Magnesiumchlorid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Ampuled under argon
35709.30EA 15980 DKK
35709.30 35709.09 35709.18
Magnesiumchlorid, ultra dry ≥99.99% (metals basis)
Magnesium chloride
Formel: MgCl₂
Molekylvægt: 95,21 g/mol
Kogepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 714 °C
Massefylde: 2,32
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011106
CAS-nummer: 7786-30-3
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684