Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12230.0250EA 596 DKK
1.12230.0250
Lithiumnitrat, Sigma-Aldrich®
Lithium nitrate
Formel: LiNO₃
Molekylvægt: 68,95 g/mol
Smeltepunkt: 255 °C
Massefylde: 2,38 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011094
CAS-nummer: 7790-69-4
EINECS: 232-218-9
UN nummer: 2722
ADR: 5.1,
Merck Index: 12,05562
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 522 g/l (20 °C)
Melting Point 255 °C
Molar Mass 68.94 g/mol
Bulk Density 910 kg/m3
Density 2.36 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 20 °C)