Lithiumnitrat, vandfri ≥99.98% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
10985.30EA
11250
DKK
10985.30
10985.09
10985.18
10985.03
Lithiumnitrat, vandfri ≥99.98% (metals basis)
Lithium nitrate
Formel:
LiNO₃ Molekylvægt: 68,95 g/mol Kogepunkt: 600 °C (dec.) Smeltepunkt: 264 °C Massefylde: 2,38 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011094 CAS-nummer: 7790-69-4 EINECS: 232-218-9 UN nummer: 2722 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,05558 |