Kaliumiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
26839.264EA 1130 DKK
26839.264
Kaliumiodat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Smeltepunkt: 560 °C
Massefylde: 3,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Br + Cl + ClO3 (as Cl) Max. 0.05 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm