Kaliumiodat ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
A16162.36EA
1700
DKK
A16162.36
A16162.0E
A16162.22
Kaliumiodat ≥98%
Potassium iodate
Formel:
KlO₃ Molekylvægt: 214 g/mol Smeltepunkt: 560 °C (dec.) Massefylde: 3,89 Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011406 CAS-nummer: 7758-05-6 EINECS: 231-831-9 UN nummer: 1479 ADR: 5.1,II Merck Index: 13,07726 |