Kaliumiodat 98%, ekstra ren
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO196741000EA 390 DKK
ACRO196741000 ACRO196740025 ACRO196745000
Kaliumiodat 98%, ekstra ren
Potassium iodate
Formel: KlO₃
Molekylvægt: 214 g/mol
Smeltepunkt: 560 °C
Massefylde: 3,93 g/cm³
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011406
CAS-nummer: 7758-05-6
EINECS: 231-831-9
UN nummer: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,07808
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Iodometric ≥97.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 3 hrs)