Natriumfluorid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.06450.0025EA 1650 DKK
1.06450.0025
Natriumfluorid, Suprapur® til sporstofanalyse, Supelco®
Sodium fluoride
Formel: NaF
Molekylvægt: 41,99 g/mol
Kogepunkt: 1700 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 993 °C
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003524
CAS-nummer: 7681-49-4
EINECS: 231-667-8
UN nummer: 1690
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,08762
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/30/16640630.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 42 g/l (20 °C)
Melting Point 993 °C
Molar Mass 41.98 g/mol
Bulk Density 800 kg/m3
Boiling Point 1704 °C
Vapor Pressure 1 hPa (1077 °C)
Density 2.8 g/cm3 (20 °C)
pH 10.2 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials