Kaliumfluorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04994.0250EA 611 DKK
1.04994.9050 1.04994.0250 1.04994.1000
Kaliumfluorid, EMSURE® for analysis, Supelco®
Potassium fluoride
Formel: KF
Molekylvægt: 58,1 g/mol
Kogepunkt: 1505 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 860 °C
Massefylde: 2,48 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011398
CAS-nummer: 7789-23-3
EINECS: 232-151-5
UN nummer: 1812
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07794
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 923 g/l (20 °C)
Melting Point 860 °C
Molar Mass 58.1 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Boiling Point 1500 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (885 °C)
Density 2.48 g/cm3 (20 °C)
pH 7 - 9 (50 g/l, H2O, 18 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials