Rubidiumchlorid analyse reagens, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.07615.0025EA 3350 DKK
1.07615.0025
Rubidiumchlorid analyse reagens, Supelco®
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120,92 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 715 °C
Massefylde: 2,8 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 910 g/l (20 °C)
Melting Point 715 °C
Molar Mass 120.92 g/mol
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Boiling Point 1390 °C
Density 2.76 g/cm3 (20 °C)
pH (50 g/l, H2O, 20 °C) neutral