Rubidiumchlorid ≥99.8% (metals basis)
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
10563.09EA 1400 DKK
10563.09 10563.18
Rubidiumchlorid ≥99.8% (metals basis)
Rubidium chloride
Formel: RbCl
Molekylvægt: 120,92 g/mol
Kogepunkt: 1390 °C
Smeltepunkt: 718 °C
Massefylde: 2,800
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011187
CAS-nummer: 7791-11-9
EINECS: 232-240-9