Kaliumchlorid, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ100
60136-250MLEA 629 DKK
60136-250ML
Kaliumchlorid, Supelco®
Potassium chloride
Formel: KCl
Molekylvægt: 74,55 g/mol
Kogepunkt: 1420 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 773 °C
Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011360
CAS-nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 13,07704