Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
26752.366EA
757
DKK
26752.366
Kaliumchlorid ≥97%, TECHNICAL
Potassium chloride
Formel:
KCl Molekylvægt: 74,55 g/mol Kogepunkt: 1420 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 773 °C Massefylde: 1,98 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00011360 CAS-nummer: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 Merck Index: 13,07704 |
Specifikationer Testresultater
Assay | Min. 97 % |