Natriumborhydrid 98+%, pulver
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO189301000EA 722 DKK
ACRO189301000 ACRO189300050 ACRO189305000 ACRO189300025 ACRO189300100
Natriumborhydrid 98+%, pulver
Natriumborhydrid
Formel: NaBH₄
Molekylvægt: 37,83 g/mol
Smeltepunkt: 360 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003518
CAS-nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN nummer: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 12,08735
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Titration Iodometric ≥98.0 %
Water ≤5 %
HPLC ≥98.5 %