1,4-Dioxan, extra dry 99.8% stabilised, AcroSeal™
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: p-Dioxan
326890025.EA 2510 DKK
326890025. 326890010. 326891000.
1,4-Dioxan, extra dry 99.8% stabilised, AcroSeal™
1,4-Dioxan
Formel: C₄H₈O₂
Molekylvægt: 88,11 g/mol
Kogepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 12 °C
Massefylde: 1,034 g/cm³
Flammepunkt: 12 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006571
CAS-nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN nummer: 1165
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03330
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.75 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002 %
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)