Cadmium(II)cyclohexanbutyrat
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PROONIST-1053AEA 9700 DKK
PROONIST-1053A
Cadmium(II)cyclohexanbutyrat
Cadmium(II)cyclohexanbutyrat
Formel: C₂₀H₃₄CdO₄
Molekylvægt: 450,9 g/mol
MDL Number: MFCD00036398
CAS-nummer: 55700-14-6
EINECS: 259-767-7
UN nummer: 2570
ADR: 6.1,III