2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12606300EA 634 DKK
EHERC12606300
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol
Diethylene glycol monohexyl ether
Formel: C₁₀H₂₂O₃
Molekylvægt: 190,28 g/mol
MDL Number: MFCD00010703
CAS-nummer: 112-59-4
EINECS: 203-988-3