(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
41007.03EA
3160
DKK
41007.03
41007.02
41007.06
(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 39.3%, Premion®
(Triphenylphosphin)guld(I)chlorid
Formel:
C₁₈H₁₅AuClP Molekylvægt: 494,71 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00009588 CAS-nummer: 14243-64-2 EINECS: 238-117-6 |