4,7-Dichlorquinolin
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PROOMM0617.03EA 7870 DKK
PROOMM0617.03
4,7-Dichlorquinolin
4,7-Dichlorquinolin
Formel: C₉H₅Cl₂N
Molekylvægt: 198,05 g/mol
Kogepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006774
CAS-nummer: 86-98-6
EINECS: 201-714-7