Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Cytologitragte
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/68/75/20236875.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Sorter efter:
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   These one-way cytology funnels / cytofunners are used for applying a thin cell layer to a microscope slide by means of centrifugation. The application...
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   These funnels will snap quickly in place, allowing the pad to align correctly with the sample tunnel. They are made with a compression ring around the...
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   The CytoSep™ funnel chambers for the Hettich Cyto-System optimise laboratory throughput with multiple funnel options in 2, 3, or 4 funnels per slide. ...
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   CytoSep™ cytology funnels for the StatSpin Cytofuge® 2 cytocentrifuge allow cells to gently concentrate in a 7 mm diameter area on the slide while sup...
UOM:  1 * 48 Items
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   The CytoSep™ MEGA funnel provides an easy, efficient and cost effective method of producing high quality thin layer slide preparations. It eliminates ...
UOM:  1 * 480 Items
Leverandør:  Simport Scientific
Beskrivelse:   Cytology funnel for SAKURA Cyto-Tek® centrifuge.
UOM:  1 * 200 Items
Leverandør:  THARMAC GmbH
Beskrivelse:   Suitable only with EASY rotors JC105 and JC375.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 7  af 7