2,3-Xylenol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Dimethylphenol
EHERC12730000EA 603 DKK
EHERC12730000
2,3-Xylenol
2,3-Xylenol
Formel: C₈H₁₀O
Molekylvægt: 122,17 g/mol
Kogepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75 °C
Massefylde: 0,965 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002227
CAS-nummer: 526-75-0
EINECS: 208-395-3
UN nummer: 2261
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,10215