2-Nitro-m-xylen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12728000EA 618 DKK
EHERC12728000
2-Nitro-m-xylen
2-Nitro-m-xylen
Formel: C₈H₉NO₂
Molekylvægt: 151,16 g/mol
Kogepunkt: ∼225 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 14…16 °C
Massefylde: 1,112 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007181
CAS-nummer: 81-20-9
EINECS: 201-333-6
UN nummer: 1665
ADR: 6.1,II