Lidocain
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOICRS0337EA 2220 DKK
PROOICRS0337
Lidocain
Lidocain
Formel: C₁₄H₂₂N₂O
MDL Number: MFCD00026733
CAS-nummer: 137-58-6
EINECS: 205-302-8