Toluen 99.85% til HPLC
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
ACRO268370025EA 1420 DKK
ACRO268370025 ACRO268370010
Toluen 99.85% til HPLC
Toluen
Formel: C₆H₅CH₃
Molekylvægt: 92,14 g/mol
Kogepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 0,866 g/cm³
Flammepunkt: 4 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008512
CAS-nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN nummer: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://dk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.8 %
UV at 286 nm Cut off
UV at 290 nm A: ≤0.50
UV at 300 nm A: ≤0.1
UV at 310 nm A: ≤0.05
UV at 320 nm A: ≤0.05
UV at 330 nm A: ≤0.03
UV at 340 nm A: ≤0.02
UV at 350 nm A: ≤0.01
UV 1 cm cell vs HPLC-grade water
Residue after evaporation ≤0.0002 %
Acidity ≤0.0015 meq/g
Filtered to 0.2 micrometer Filtered