1-Phenylhexan
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14207000EA 618 DKK
EHERC14207000
1-Phenylhexan
1-Phenylhexan
Formel: C₁₂H₁₈
Molekylvægt: 162,27 g/mol
Kogepunkt: 226 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –61 °C
Massefylde: 0,8666 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009526
CAS-nummer: 1077-16-3
EINECS: 214-070-7
UN nummer: 3082
ADR: 9,III