Decylbenzen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC12098800EA
588
DKK
EHERC12098800
Decylbenzen
Decylbenzen
Formel:
C₁₆H₂₆ Molekylvægt: 218,38 g/mol Kogepunkt: 298 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: –14,4 °C Massefylde: 0,8555 g/cm³ (20 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008955 CAS-nummer: 104-72-3 EINECS: 203-230-1 UN nummer: 3082 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...