4-Pentylphenol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC10246800EA 773 DKK
EHERC10246800
4-Pentylphenol
4-Pentylphenol
Formel: C₁₁H₁₆O
Molekylvægt: 164,25 g/mol
Kogepunkt: 251 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 23 °C
Massefylde: 0,9597 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00020211
CAS-nummer: 14938-35-3
EINECS: 239-015-4
UN nummer: 2430
ADR: 8,III