4-Ethylanisol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
|
A10391.09EA
589
DKK
A10391.09
A10391.18
4-Ethylanisol ≥98%
4-Ethylanisol
Purity: 98+%
CAS No.: 1515-95-3
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.5085
Boiling Point: 195°
Beilstein Reference: 774365
MDL No.: MFCD00015176
Formel:
C₉H₁₂O Molekylvægt: 136,19 g/mol Kogepunkt: 195 °C Massefylde: 0,962 Flammepunkt: 79 °C (174 °F) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00015176 CAS-nummer: 1515-95-3 |