2,3-Dinitrotoluen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC12786100EA 588 DKK
EHERC12786100
2,3-Dinitrotoluen
2,3-Dinitrotoluen
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molekylvægt: 182,14 g/mol
Smeltepunkt: 59…61 °C
Massefylde: 1,2625 g/cm³ (111 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 602-01-7
EINECS: 210-013-5
UN nummer: 3454
ADR: 6.1,II