2-Nitrotoluen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
EHERC15615200EA 436 DKK
EHERC15615200
2-Nitrotoluen
2-Nitrotoluen
Formel: C₇H₇NO₂
Molekylvægt: 137,14 g/mol
Kogepunkt: 221,7 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –1 °C
Massefylde: 1,163 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 106 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007157
CAS-nummer: 88-72-2
EINECS: 201-853-3
UN nummer: 1664
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,06748