Udvalg af klemmer til koniske slib, KECK™, DURAN®
Leverandør: DWK Life Sciences
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
KECK™
SCOT290330008EA 752 DKK
SCOT290330008
Udvalg af klemmer til koniske slib, KECK™, DURAN®
Klemmer Klemmer til NS-slib
Metal.
Leveringsinformation: Sættet indeholder de følgende klemmer: 2 × KCM 14, 2 × KCM 19, 1 × KCM 29, 1 × KCM 24.