4-Chlor-3-nitrotoluen
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC11456900EA 464 DKK
EHERC11456900
4-Chlor-3-nitrotoluen
4-Chlor-3-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Kogepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 7 °C
Massefylde: 1,297 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007085
CAS-nummer: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN nummer: 2433
ADR: 6.1,III