2-Chlor-4-nitrotoluen

Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

EHERC11456100EA 588 DKK
EHERC11456100
2-Chlor-4-nitrotoluen
2-Chlor-4-nitrotoluen
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekylvægt: 171,58 g/mol
Kogepunkt: 260 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 68 °C
MDL Number: MFCD00007210
CAS-nummer: 121-86-8
EINECS: 204-501-7
UN nummer: 3457
ADR: 6.1,III

Bestil nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR