Benzylacetone ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
B22777.30EA 443 DKK
B22777.30 B22777.0B
Benzylacetone ≥98%
Benzylacetone
Purity: 98%
CAS No.: 2550-26-7
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 105°(221°F)
Refractive Index: 1.5122
Boiling Point: 235-237°
Beilstein Reference: 1907123
MDL No.: MFCD00008790
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃
Molekylvægt: 148,2 g/mol
Kogepunkt: 235…237 °C
Smeltepunkt: –13 °C
Massefylde: 0,988
Flammepunkt: 105 °C (221 °F)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008790
CAS-nummer: 2550-26-7
EINECS: 219-847-4