Phenol
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
EHERC16025000EA
479
DKK
EHERC16025000
Phenol
Phenol
Formel:
C₆H₅OH Molekylvægt: 94,11 g/mol Kogepunkt: 181,7 °C (1013 hPa) Smeltepunkt: 40,8 °C Massefylde: 1,0722 g/cm³ (20 °C) Flammepunkt: 81 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00002143 CAS-nummer: 108-95-2 EINECS: 203-632-7 UN nummer: 1671 ADR: 6.1,II REACH: 01-2119471329-32 Merck Index: 12,07390 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...