Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat ≥95%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
H51920.06EA 3880 DKK
H51920.06
Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat ≥95%
Methyl4'-Brombiphenyl-4-carboxylat
Formel: C₁₄H₁₁BrO₂
Molekylvægt: 291,14 g/mol
MDL Number: MFCD00496638
CAS-nummer: 89901-03-1