3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT), Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
M2128-10GEA
4970
DKK
M2128-10G
M2128-100MG
M2128-5G
M2128-250MG
M2128-500MG
M2128-1G
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT), Sigma-Aldrich®
3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazoliumbromid (MTT)
Formel:
C₁₈H₁₆N₅BrS Molekylvægt: 414,33 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00011964 CAS-nummer: 298-93-1 EINECS: 206-069-5 |