1-Methyl-2-phenylindol ≥99%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
B22105.18EA
1140
DKK
B22105.18
B22105.09
B22105.30
1-Methyl-2-phenylindol ≥99%
1-Methyl-2-phenylindole
Formel:
C₁₅H₁₃N Molekylvægt: 207,27 g/mol Smeltepunkt: 98…99 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00022892 CAS-nummer: 3558-24-5 EINECS: 222-618-1 |