α-Ionon, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04778.0050EA 438 DKK
8.04778.9999 8.04778.0050
α-Ionon, Sigma-Aldrich®
α-Ionon
Formel: C₁₃H₂₀O
Molekylvægt: 192,3 g/mol
MDL Number: MFCD00001565
CAS-nummer: 127-41-3
EINECS: 204-841-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Solubility 110 mg/l (20 °C)
Molar Mass 192.3 g/mol
Boiling Point 237 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.0013 hPa (20 °C)
Flash Point 117 °C
Refractive Index 1.5 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C13H20O