2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol ≥98%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
A19346.06EA 520 DKK
A19346.06 A19346.14
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazol ≥98%
2-(2-Hydroxyphenyl)benzothiazole
Formel: C₁₃H₉NOS
Molekylvægt: 227,29 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00022869
CAS-nummer: 3411-95-8
EINECS: 222-299-9