DL-α-Tocopherolacetat 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A14505.14EA 553 DKK
A14505.14 A14505.36 A14505.22
DL-α-Tocopherolacetat 97%
DL-α-Tocopherolacetat
Formel: C₃₁H₅₂O₃
Molekylvægt: 472,75 g/mol
Kogepunkt: >300 °C
Smeltepunkt: –28 °C
Massefylde: 0,960
Flammepunkt: 210 °C (410 °F)
MDL Number: MFCD00072042
CAS-nummer: 7695-91-2
EINECS: 231-710-0