2-(Trimethylsilyl)thiazol
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
8.14407.0001EA 0 DKK
8.14407.0001
2-(Trimethylsilyl)thiazol
2-(Trimethylsilyl)thiazole
Formel: C₆H₁₁NSSi
Molekylvægt: 157,31 g/mol
MDL Number: MFCD00066274
CAS-nummer: 79265-30-8