Indol-3-ylacetonitril
Leverandør: EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
EHERC14300000EA 835 DKK
EHERC14300000
Indol-3-ylacetonitril
Indol-3-ylacetonitril
Formel: C₁₀H₈N₂
Molekylvægt: 156,19 g/mol
MDL Number: MFCD00005628
CAS-nummer: 771-51-7
EINECS: 212-232-1
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III