4-Chlor-3-sulphamoylbenzoicsyre
Leverandør: LGC Standards PROMOCHEM
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PROOMM0477.04EA
5530
DKK
PROOMM0477.04
4-Chlor-3-sulphamoylbenzoicsyre
4-Chlor-3-sulphamoylbenzoicsyre
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Molekylvægt: 235,65 g/mol |
MDL Number:
MFCD00012375 CAS-nummer: 1205-30-7 EINECS: 214-882-1 |