Erythrosin B ≥95% (dye content), Sigma-Aldrich®
Leverandør: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
C.I. 45430:2
M-Clarity™ quality level = MQ100
200964-5GEA
397
DKK
200964-5G
200964-25G
Erythrosin B ≥95% (dye content), Sigma-Aldrich®
Erythrosin B
Formel:
C₂₀H₈I₄O₅ Molekylvægt: 835,89 g/mol |
MDL Number:
MFCD00005044 CAS-nummer: 15905-32-5 EINECS: 240-046-0 |