L-Phenylalanin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: L-α-Phenylalanin
91331-25GEA 621 DKK
91331-25G
L-Phenylalanin, Supelco®
L-Phenylalanin
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molekylvægt: 165,19 g/mol
Kogepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 173 °C
Massefylde: 0,754 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064227
CAS-nummer: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271